Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: BSTFA+TMCS (99:1)
TS-38832
HYPETS-38832EA 150 EUR
HYPETS-38832
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
Plus About VWR