Imprimer
Système de purification des gaz renouvelable
Fournisseur: Agilent
G3440-60004
HEWLG3440-60004EA 1290 EUR
HEWLG3440-60004
Système de purification des gaz renouvelable
Filtres Filtres à gaz
Ce système de purification des gaz renouvelable non seulement piège de grandes quantités de contaminants et a une longue durée de vie, mais il est également recyclable. Avec une utilisation moyenne, une cartouche de rechange doit être achetée une fois par an ou après la purification d'environ 20 éprouvettes.
  • Toutes les cartouches sont écologiques et permettent de réduire les déchets
  • Grande capacité : filtration de 850 ml ou plus d'oxygène, 12 g de H₂O et filtration des hydrocarbures d'environ 8 g par cartouche
  • Deux indicateurs pour
More Product Information
Plus About VWR