Imprimer
Flacons de laboratoire/milieu de culture, col étroit, ronds, verre borosilicaté, avec bouchon à vis
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 6.4 EUR
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Flacons de laboratoire/milieu de culture, col étroit, ronds, verre borosilicaté, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round, with graduations, DIN GL 45 thread, pouring ring and blue PP screw cap.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR