Imprimer
Acide sulfurique 0.0175 mol/l (0.035 N) aqueous solution
Fournisseur: Hach
2349732
HACH2349732EA 22 EUR
HACH2349732
Acide sulfurique 0.0175 mol/l (0.035 N) aqueous solution
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II
Plus About VWR