Imprimer

Phénolphtaléine 0,5% aqueous solution

Fournisseur: Hach

Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one

16253
HACH16253EA 56.1 EUR
HACH16253
Phénolphtaléine 0,5% aqueous solution
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR