Imprimer
Acide amidosulfonique
Fournisseur: Hach
Attention
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
105599
HACH105599EA 36.5 EUR
HACH105599
Acide amidosulfonique
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
MW: 97.09 g/mol
Point d'ébullition: 247
Point de fusion: 205
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
ONU: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Plus About VWR