Imprimer
Hottes à filtration sans raccordement, Captair® Smart et Midcap 321
Fournisseur: ERLAB CAPTAIRE
AA602A00011A21 AA602A00011A31 AA602A00011A41 AA606A00011A21
ERLAAA602A00011A21EA 2398 EUR
ERLAAA602A00011A21 ERLAAA602A00011A31 ERLAAA602A00011A41 ERLAAA606A00011A21
Hottes à filtration sans raccordement, Captair® Smart et Midcap 321
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Les hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart ont été conçues sur un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=16984845
  • Filtration Flex unique d'Erlab pour gérer la plupart des applications
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR