Imprimer
Lingettes, présaturées
Fournisseur: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
6-LS7030-PC-24
EPTA6-LS7030-PC-24EA 568 EUR
EPTA6-LS7030-PC-24
Lingettes, présaturées
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
Ces lingettes en polyester/cellulose sont pré-imprégnées avec 70% d'IPA et 30% d'eau désionisée. Elles sont idéales pour les applications générales et les applications de maintenance, ainsi que pour le nettoyage industriel.
  • Pré-imprégnées d'alcool
  • Pochette refermable pour un usage plus facile
  • Excellentes comme agent dégraissant
  • Fabriquées aux États-Unis
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR