Imprimer
5-AIQ hydrochloride 97 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5-Aminoisoquinolinone hydrochloride
ALX270285M005
ENZOALX270285M005EA 384 EUR
ENZOALX270285M005
5-AIQ hydrochloride 97 HPLC_ASSAY_METHOD
5-AIQ hydrochloride
Water-soluble, potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1).
  • PARP-1 inhibitor
Beige to brown powder.
Soluble in water (warm).
Formule: C₉H₈N₂O·HCl
MW: 160.2:36.5 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 93117-07-8
Plus About VWR