Imprimer
Alimentation double AC/DC, 6 ou 12 V, 10 A, AM061210 / 120 W
Fournisseur: ELC
AM061210
ELCEAM061210EA 0 EUR
ELCEAM061210
Alimentation double AC/DC, 6 ou 12 V, 10 A, AM061210 / 120 W
Alimentations électriques
Tension continue et alternatives disponibles simultanément.
  • Pas de référence commune
  • La sortie continue est protégée par limitation de courant, les sorties alternatives le sont par des disjoncteurs thermiques à réarmement automatique
  • Témoins de fonctionnement continu et alternatif
Certifications: Conformité à la directive RoHS
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR