Imprimer
Marqueurs de protéines lyophilisés précolorés pour gels
Fournisseur: EDVOTEK
752
EDVO752EA 64.9 EUR
EDVO752
Marqueurs de protéines lyophilisés précolorés pour gels
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
Pour 20 gels.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR