Imprimer
Billes PCR
Fournisseur: EDVOTEK
625
EDVO625EA 53.9 EUR
EDVO625
Billes PCR
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Chaque bille PCR contient une Taq ADN polymérase, un tampon pour Taq ADN polymérase, un mélange de dNTP et du MgCl₂. Ce pack permet d'effectuer 25 réactions.
Plus About VWR