Imprimer
Microscope à fluorescence hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 4K
Fournisseur: DISCOVER ECHO
PHAS0001 RVSFEW51 CUBE6001 CUBE6002 CUBE6003 CUBE6004 CUBE6005 CUBE6006 CUBE6007 CUBE6008 CUBE6009 CUBE6010 CUBE6011 CUBE6013 CUBE6014
ECHLPHAS0001EA 195 EUR
ECHLPHAS0001 630-3325 ECHLCUBE6001 ECHLCUBE6002 ECHLCUBE6003 ECHLCUBE6004 ECHLCUBE6005 ECHLCUBE6006 ECHLCUBE6007 ECHLCUBE6008 ECHLCUBE6009 ECHLCUBE6010 ECHLCUBE6011 ECHLCUBE6013 ECHLCUBE6014
Microscope à fluorescence hybride (vertical + inversé), ECHO Revolve 4K
Microscopes
Ce microscope hybride "tout-en-un" convient aux méthodes d'observation verticales et inversées.
  • Caméra monochrome de 5 MP - large champ de vision et haute sensibilité pour l'imagerie de fluorescence
  • Embout d'objectif intelligent - permet à l'interface logicielle de reconnaître automatiquement l'objectif utilisé
  • Module logiciel Z stack (en option) - acquisition automatisée des Z stacks
  • Module logiciel DHR (Digital Haze Reduction) (en option) - supprime le bruit et le flou de l'image pour obtenir des images parfaitement nettes.
  • Technique d'illumination :
More Product Information
Plus About VWR