Imprimer
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line XL, profondeur de 600 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
29-061469-505 29-061469-005 29-061469-405 29-061467-005 29-061467-405 29-061467-505
DUEH29-061469-505EA 2618.63 EUR
DUEH29-061469-505 DUEH29-061469-005 DUEH29-061469-405 DUEH29-061467-005 135-1906 DUEH29-061467-505
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line XL, profondeur de 600 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Portes et tiroirs facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles: la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes en exerçant une légère
More Product Information
Plus About VWR