Imprimer
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line LT-5, profondeur de 500 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
29-061159-501 29-061159-401 29-061159-001 29-061157-401 29-061157-001
DUEH29-061159-501EA 2016.29 EUR
DUEH29-061159-501 DUEH29-061159-401 DUEH29-061159-001 DUEH29-061157-401 DUEH29-061157-001
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line LT-5, profondeur de 500 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Portes et tiroirs facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles: la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes en exerçant une légère
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR