Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D3392-02
D3392-02EA 399 EUR
D3392-02
Kit E.Z.N.A.® Blood DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA fournit un isolement d'ADN total et rapide à partir d'un volume compris entre 1 et 250 µl de sang total traité à l'anticoagulant, frais ou congelé. Le kit E.Z.N.A.® Blood DNA peut également être utilisé pour la préparation d'ADN génomique depuis une couche leuco-plaquettaire, du sérum, du plasma, de la moelle osseuse, des lymphocytes, des plaquettes et des liquides organiques. Ce kit permet un traitement simultané d'échantillons simples ou multiples en moins de 30 minutes. Des extractions au phénol/chloroforme, et des étapes fastidieuses telles que la précipitation à l'isopropanol ou à l'éthanol ont été éliminées. L'ADN purifié avec la méthode E.Z.N.A.® Blood DNA est prêt pour des applications telles que PCR, blotting Southern ou digestion par enzyme de restriction.
  • Isolement d'ADN en moins de 30 minutes
  • Un système de tampon optimisé garantit des résultats reproductibles
  • Aucune extraction organique
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR