Imprimer

Alfacalcidol ≥95%, solide cristallin

Fournisseur: Cayman Chemical
Danger

Synonyms: (1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha-Hydroxyvitamin D3, 1alpha-Hydroxycholecalciferol

12082-1 12082-5 12082-10
CAYM12082-1EA 64.5 EUR
CAYM12082-1 CAYM12082-5 CAYM12082-10
Alfacalcidol ≥95%, solide cristallin
Alfacalcidol
Formule: C₂₇H₄₄O₂
MW: 400.65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00868328
Numéro CAS: 41294-56-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Purity ≥95%
λmax 213, 265 nm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR