Imprimer

Colécalciférol

Fournisseur: Cayman Chemical

Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol

11792-1 11792-5 11792-10
CAYM11792-1EA 62 EUR
CAYM11792-1 CAYM11792-5 CAYM11792-10
Colécalciférol
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR