Imprimer
Échantillonneurs de sol, Mole
Fournisseur: BURKLE
5350-1045 5350-1005 5350-1015 5350-1020 5350-1025 5350-1030 5350-1035 5350-1040
BURK5350-1045EA 754 EUR
BURK5350-1045 BURK5350-1005 BURK5350-1015 BURK5350-1020 BURK5350-1025 BURK5350-1030 BURK5350-1035 BURK5350-1040
Échantillonneurs de sol, Mole
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Modèle très robuste avec des têtes de perçage forgées renforcées. Pour la détermination des propriétés, humidité et structure des sols. La forme des têtes de perçage du Mole assure une friction minime lors du perçage et du retrait du Mole depuis le sol. Le Mole est équipé de différents composants. Manche avec tige de 75 cm, tige d'extension de 100 cm si nécessaire et une des sept têtes de perçage disponibles (chacune d'entre elles est conçue pour un type de sol particulier). Les composants peuvent être combinés sans aucun problème. Les tiges d'extension permettent d'atteindre uneMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR