Imprimer
Échantillonneur de Poudre, Mini
Fournisseur: BURKLE
5346-3010 5346-3050 5346-3100
BURK5346-3010EA 884 EUR
BURK5346-3010 BURK5346-3050 BURK5346-3100
Échantillonneur de Poudre, Mini
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le préleveur d'échantillons de poudre Mini est un préleveur d'échantillons en acier inoxydable pour de petites quantités. L'échantillonneur recueille des volumes d'échantillons précis de 0,01 ml, 0,05 ml et 0,1 ml, selon la version.
  • Prélèvement de petites quantités (0,01 - 0,1 ml)
  • Utilisation facile et rapide par simple pression sur un bouton
Lorsqu'on appuie sur le bouton, une tige d'échantillonnage pénètre dans le matériau à échantillonner et se retire lorsque le bouton est relâché. Une quantité fixe d'échantillon est ainsi enfermée dans l'encoche d'More Product Information
Plus About VWR