Imprimer
Boîtes de Pétri, jetables
Fournisseur: Brand
452000 452005
BRND452000EA 99.4 EUR
BRND452000 BRND452005
Boîtes de Pétri, jetables
Boîtes de culture Boîtes de Petri
PS, transparent, avec couvercle. Disponible avec ou sans couvercle avec évent. Les boîtes et les couvercles sont assemblés par des machines pour réduire le risque de contamination.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR