Imprimer
Jeux de rinçage pour pipettes
Fournisseur: Brand
29215
BRND29215EA 167 EUR
BRND29215
Jeux de rinçage pour pipettes
Pipettes Lave-pipettes
Système permettant le nettoyage simple et en douceur des pipettes avec rinçage du siphon répété.
  • Raccord d'alimentation en eau avec buse de flexible, Ø extérieur 12 mm
  • Système de nettoyage complet composé d'un appareil de rinçage, d'un récipient de trempage et d'un panier pour pipettes (chaque composant est à commander séparément)
  • Régler le débit d'eau à environ 2 l/min
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR