Imprimer
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Fournisseur: B. Braun
4512383
BRAU4512383EA 1310 EUR
BRAU4512383
Aiguille d'anesthésie péridurale, Perican®
Canules
Aiguille d'anesthésie péridurale avec biseau de type Tuohy.
  • Conçue pour différentes couches de tissus
  • Contrôle de l'avancement de l'aiguille et des ailettes
  • Aiguille transparente avec raccord à codage couleur
Convient à toutes les interventions notamment l'anesthésie péridurale.
Plus About VWR