Imprimer
Panier d'échantillonnage
Fournisseur: Bohlender
H997-03
BOHLH997-03EA 158 EUR
BOHLH997-03
Panier d'échantillonnage
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Préleveur d'échantillons avec panier non poreux conçu pour le lavage, rinçage ou trempage des solides.
  • Bonne résistance thermique –200 à +250 ° C
  • Excellente résistance chimique
  • Maille dans le fond (1,0x1,0 mm) et tige fixe
Convient pour une utilisation avec des substances agressives ou pures, telles que pierres bouillantes et balles.
Certifications: Conforme à la FDA.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR