Imprimer
Réfractomètres numériques, RFM900-T
Fournisseur: BELLINGHAM STANLEY
19-60 19-70
BELL19-60EA 12141 EUR
BELL19-60 BELL19-70
Réfractomètres numériques, RFM900-T
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les RFM900-T sont adaptés aux industries de la chimie, pétrochimie, pharmacie, des arômes et du parfum, ainsi que pour la recherche universitaire.
  • La forme inclinée, ou encore le dispositif PEEK en guise de barrière contre les fuites, évitent que trop de liquide ne se renverse
  • Affichage sur écran tactile à haute définition
  • Connections USB et Ethernet
La boîte pour prismes est formée de manière à recevoir un échantillon suffisant pour la mesure, tout en conservant une surface suffisamment grande pour une stabilisation rapide de la température.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR