Imprimer
Kit d'expérimentation, expression d'une protéine recombinante
Fournisseur: G-Biosciences
BE-312
BE-312EA 400 EUR
BE-312
Kit d'expérimentation, expression d'une protéine recombinante
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
En biologie moléculaire, le but final est souvent l'expression d'une protéine recombinante. Les plasmides transformés peuvent servir de modèles aux bactéries pour produire la protéine. Les étudiants se forment aux promoteurs essentiels et aux autres éléments nécessaires à la réussite de l'expression des protéines dans les bactéries, y compris les différences entre expression inductible et constitutive (non régulée). Le kit d'expression d'une protéine recombinante permet aux étudiants d'exprimer une protéine de manière constitutive ou sous le contrôle d'un promoteur inductible, activé avec l'More Product Information
Plus About VWR