Imprimer
Kit d'expérimentation, culture bactérienne et étude sur la prolifération
Fournisseur: G-Biosciences
BE-201
BE-201EA 415 EUR
BE-201
Kit d'expérimentation, culture bactérienne et étude sur la prolifération
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
Ce kit enseigne les techniques de manipulation aseptiques et la culture de bactéries en milieu de culture liquide et sur des plaques de gélose en phase solide. Ce kit est conçu pour éduquer les étudiants aux différentes étapes du cycle de prolifération bactérienne, à savoir temps mort, phases logarithmique ou exponentielle, stationnaire et dégénérescente ou mort. Ce kit traite également de l'importance de la prolifération des bactéries sur des plaques de gélose en phase solide pour isoler des colonies uniques de bactéries. Cette activité de laboratoire passe par la préparation d'un milieu deMore Product Information
Plus About VWR