Imprimer

2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

Synonyms: 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine

PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 108 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine

Mass spectrometry standard.

Formule: C₆F₉N₃
MW: 285.07 g/mol
Point d'ébullition: 98…99 °C/748mmHg
Densité: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042436
Numéro CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
ONU: 2810
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR