Imprimer
Acétate de 4-chlorobutyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
OR925717-500G
APOSOR925717-500GEA 156 EUR
APOSOR925717-500G
Acétate de 4-chlorobutyle 98%
Acétate de 4-chlorobutyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001013
Numéro CAS: 6962-92-1
Plus About VWR