Imprimer

Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

Synonyms: Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene

OR301028-25G OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-25GEA 0 EUR
APOSOR301028-25G APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042453
Numéro CAS: 61940-22-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR