Imprimer
2-Methyl-4-phenoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110537-1G
APOSOR110537-1GEA 149 EUR
APOSOR110537-1G
2-Methyl-4-phenoxyaniline
2-Methyl-4-phenoxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688317
Numéro CAS: 13024-16-3
Plus About VWR