Imprimer

Bleu de thymol ACS

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide

420930050 420930100 420931000
ACRO420930050EA 37.1 EUR
ACRO420930050 ACRO420930100 ACRO420931000
Bleu de thymol ACS
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466.6 g/mol
Point de fusion: 221 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Dark green to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Clarity of solution passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR