Imprimer

Acide 4-acétylphénylboronique 97%

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention

Synonyms: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane

369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 28.2 EUR
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
Acide 4-acétylphénylboronique 97%
Acide 4-acétylphénylboronique
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Point de fusion: 243…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074667
Numéro CAS: 149104-90-5

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR