Imprimer

Rouge huile O stain_biological

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: CI 26125, Sudan Red 5B, Solvent Red 27

189400250 189401000
ACRO189400250EA 43.5 EUR
ACRO189400250 ACRO189401000
Rouge huile O stain_biological
Oil red O
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
MW: 408.51 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR