Imprimer

Ammoniaque 7 N methanol

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger

133710010 133710250 133710251 133710025
ACRO133710010EA 209 EUR
ACRO133710010 ACRO133710250 ACRO133710251 ACRO133710025
Ammoniaque 7 N methanol
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 17.03 g/mol
Point d'ébullition: -33
Point de fusion: -77
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
EINECS: 215-647-6
ONU: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00492

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤0.5 %
Strength 6.0 to 7.5 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.1 to 4.4 % N


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR