Imprimer

Hexanoate de méthyle ≥99%

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention

Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester

A10757.0B A10757.18 A10757.30
A10757.0BEA 207 EUR
A10757.0B A10757.18 A10757.30
Hexanoate de méthyle ≥99%
Hexanoate de méthyle

Purity: 99% CAS No.: 106-70-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Melting Point: -71° Boiling Point: 150-151° Beilstein Reference: 1744683 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009510

Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 150…151 °C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009510
Numéro CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
ONU: 3272
ADR: 3 III

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR