Imprimer
Étalons de viscosité à haute température
Fournisseur: VWR Chemicals
99490.260EA 111 EUR
99490.260 99491.260 99492.260 99493.260 99495.260 99496.260 99497.260 99498.260 99499.260 99500.260 99501.260 99503.260 99504.260
Étalons de viscosité à haute température
Étalons Étalons de viscosité
Les étalons de viscosité à haute température sont idéals pour la calibration et l’étalonnage de viscosimètres capillaires en verre, ainsi que de tout autre appareil mesurant la viscosité dans des applications où la température est à contrôler précisément.
  • Viscosité cinématique (cSt), viscosité dynamique (mPa·s) et densité (g/mL) recueillies à n'importe quelle température
  • Volume standard de 500 ml, en emballage inviolable
  • Traçabilité complète selon les normes nationales
  • Garantis en entière conformité avec les méthodes d'essai ASTM et IP
Certifications: Conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS.
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR