Imprimer
Matériau de référence certifié multiparamètres pour l'indice de réfraction et la densité à 15, 20 et 25 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
99173.030EA 359 EUR
99173.030 99174.030 99175.030 99176.030
Matériau de référence certifié multiparamètres pour l'indice de réfraction et la densité à 15, 20 et 25 °C
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Les matériaux de référence certifiés pour l'indice de réfraction et la densité constituent une solution flexible, rentable et efficace pour tout laboratoire étalonnant et/ou vérifiant les mesures d'indice de réfraction et de densité - le tout à partir d'un seul matériau.
  • Densité certifiée conformément à la méthodologie de niveau primaire ASTM D1480
  • Assure une conformité totale aux protocoles des méthodes d'essai ASTM et IP
  • Faibles niveaux d'incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
  • Fourni dans des flacons en verre scellés de 30 ml pour des lectures de mesure abondantes
  • Durée de conservation de 12 mois
Les matériaux de référence certifiés pour l'indice de réfraction et la densité sont particulièrement importants pour les techniciens qui utilisent des instruments combinés de densité et d'indice de réfraction afin d'étalonner/vérifier les performances de leur équipement et d'aider les responsables de laboratoire à répondre à leurs impératifs d'assurance qualité.
Certifications: UKAS ISO 17025 & ISO 17034.
Plus About VWR