Imprimer
Norme de point de fumée
Fournisseur: VWR Chemicals
99125.230EA 292 EUR
99125.230
Norme de point de fumée
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Matériau de référence certifié pour les combustibles, permettant d'étalonner et vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés pour le point de fumée, conformément à ASTM D1322/IP 57.
  • Certifié conformément aux protocoles des méthodes d'essai ASTM / EN ou IP
  • Entièrement traçable selon les normes internationales
  • Emballage de sécurité inviolable
Certifications: Certifié en parfaite conformité avec la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS
Plus About VWR