Imprimer
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Détecteurs à diffusion de lumière par évaporation à basse température
Fournisseur: VWR Collection
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273 903-0274
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Détecteurs à diffusion de lumière par évaporation à basse température
Détecteurs de chromatographie
Ces détecteurs incluent un certain nombre de fonctionnalités innovantes, notamment la possibilité de sélectionner le meilleur nébuliseur et une technologie unique à basse température. La conception du tube à dérive d’évaporation optimise à la fois la résolution et la sensibilité. De plus, vous pouvez contrôler le système localement ou via un PC. Un mode d’arrêt à distance est fourni pour minimiser les coûts et améliorer la durée de vie du système.
  • Télécommande complète
  • La sensibilité est améliorée par le traitement numérique du signal
  • Des protocoles SOP
More Product Information
Plus About VWR