Imprimer

Réactifs de Nessler (solution I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v] Reag. Ph. Eur. 1071600 Ammonia_ammoniasalts_determination

Fournisseur: VWR Chemicals

87709.200EA 177 EUR
87709.200
Réactifs de Nessler (solution I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v] Reag. Ph. Eur. 1071600 Ammonia_ammoniasalts_determination
Réactifs Nessler (I+II) [solution d'iodomercurate de potassium + solution de NaOH 25% p/v]
MW: 786.4
Numéro CAS: 7783-33-7
ADR: 8 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Performance test Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR