Imprimer

Bromure de tétraméthylammonium, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger


M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

87708-10G
87708-10GEA 325 EUR
87708-10G
Bromure de tétraméthylammonium, Supelco®
Bromure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
MW: 154.05 g/mol
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ebfa573639b1ffaa16d7e544fff6a1831d523b&vid=f6df856c6b34c81a74fb52da581ab5412d82eabd&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR