Imprimer

Potassium bromure 0.1 M aqueous solution

Fournisseur: VWR Chemicals

85808.290EA 19 EUR
85808.290
Potassium bromure 0.1 M aqueous solution
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435
Point de fusion: 730
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR