Imprimer
Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ethanedioic acid
85807.290EA 35.9 EUR
85807.290
Acide oxalique 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
Merck Index: 13,06980
Plus About VWR