Imprimer

Iode alcoholic Reag.Ph.Eur. 1045804

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

84119.290EA 288 EUR
84119.290
Iode alcoholic Reag.Ph.Eur. 1045804
Iode
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184.3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
ONU: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05036

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR