Imprimer
Blocs-notes à spirales, TexWrite®
Fournisseur: Texwipe
TX5740 TX5741 TX5742
818-0129EA 341 EUR
818-0129 818-0130 818-0121
Blocs-notes à spirales, TexWrite®
Carnets de notes
Blocs-notes TexWrite® pour salles blanches, reliure par spirales, impression type 'collège' à ligne avec marge. Un choix économique pour prendre des notes en environnement critique.
  • Printed with low sodium, IPA resistant inks
  • Lie flat and pages rotate freely for ease of use
Format : grand (279×216 mm), moyen (216×140 mm), petit (127×76 mm).
Conditionnement: Double pochette Bag-Within-A-Bag®.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR