Imprimer
Distributeur de rubans adhésifs, Multi Roll
Fournisseur: ULTRATAPE
UT924
817-0310EA 713 EUR
817-0310
Distributeur de rubans adhésifs, Multi Roll
Distributeurs d'étiquettes et de rubans adhésifs
Le distributeur de rubans adhésifs UltraTape pour plusieurs rouleaux est conçu pour contenir quatre rouleaux de 25,4 mm de large au maximum et 201,2 mètres de long.
Information de livraison: Le distributeur est fourni avec quatre supports de base en plastique 76 mm.
Plus About VWR