Imprimer

N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

Synonyms: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
8.41102.0005EA 80.7 EUR
8.41102.0005 8.41102.0025 8.41102.0002 8.41102.9999
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 130
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000411
Numéro CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
ONU: 1993
ADR: 3 II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Molar Mass 199.25 g/mol
Boiling Point 130 - 132 °C (1013 hPa)
Flash Point 25 °C
Density 1.085 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR