Imprimer

1-Dodécanethiol zS, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

Synonyms: Mercaptan C12, 1-Mercaptododecane, n-Dodecanethiol, Lauryl mercaptan, n-Dodecyl mercaptan, NDM

MQ200

8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
8.20544.0250EA 52 EUR
8.20544.0250 8.20544.1000 8.20544.9011 8.20544.9170
1-Dodécanethiol zS, Sigma-Aldrich®
1-Dodécanethiol
Formule: C₁₂H₂₆S
MW: 202.4 g/mol
Point d'ébullition: 269…273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004885
Numéro CAS: 112-55-0
EINECS: 203-984-1
ONU: 1760
ADR: 8 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility  - 1 g/l (22 °C)
Melting Point -7 °C
Molar Mass 202.39 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.002 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.4587 (20 °C, 589 nm)
Density 0.845 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Synonyms Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
Hill Formula C12H26S
Chemical Formula CH3(CH2)11SH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR