Imprimer

L(+)-Cystéine zS, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention

Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid

MQ200

8.16014.0025 8.16014.0100
8.16014.0025EA 40.9 EUR
8.16014.0025 8.16014.0100
L(+)-Cystéine zS, Sigma-Aldrich®
L-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16 g/mol
Point d'ébullition: 254
Point de fusion: 115
Densité: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 228 °C
Molar Mass 121.16 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR